Öga, 3×
Öga i 6 delar, 90×90×150 mm
Katalog # 761-0005
Marketsource
Leverantör: 3B Scientific
Gå till:
Produktdetaljer och dokument
Den här modellen kan dissekeras i två senhinnehalvor med hornhinna och ögonmuskelfästen, åderhinnans bägge halvor med iris och hornhinna, lins och glaskropp.
- På sockel
- 6 delar
- 3 ggr naturlig storlek
Dimensions: 9×9×15 cm
Specifikationer
- Beskrivning:Öga i 6 delar
- B×D×H:90×90×150 mm