ContactUsLinkComponent
Hybridisation apparatus, Big Shot III™ and Little Shot III™
Hybridisation apparatus, Big Shot III™ and Little Shot III™
Supplier:  BOEKEL SCIENTIFIC
Certificates
undefined
Hybridisation apparatus, Big Shot III™ and Little Shot III™
Supplier:  BOEKEL SCIENTIFIC
Specifications
  • Catalog No:
  • 731-0511
  • 731-0512
  • Modell:
  • Big Shot III™
  • Big Shot III™
  • Temperaturområde:
  • RT +10…100 °C
  • RT +10…100 °C
  • Stabilitet:
  • ±0,2 °C
  • ±0,2 °C
  • Temperaturinställingsområde:
  • 0...100 °C
  • 0...100 °C
  • Effekt:
  • 325 W
  • 325 W
  • Variabel hastighet (min<sup>-1</sup>):
  • 5 - 60 min⁻¹
  • 5 - 60 min⁻¹
  • Uppvärmningstid, RT till 65 °C:
  • 30 min
  • 30 min
  • Flaska, volym:
  • Flaskor, tio 35×300 mm, eller tio 35×225 mm, eller tjugo 35×150 mm, eller tjugo 35×100 mm
  • Flaskor, tio 35×300 mm, eller tio 35×225 mm, eller tjugo 35×150 mm, eller tjugo 35×100 mm
  • Yttermått B×D×H:
  • 400×445×457 mm
  • 400×445×457 mm
  • Innermått B×D×H:
  • 337×248×241 mm
  • 337×248×241 mm
  • Vikt:
  • 19 kg
  • 19 kg
Specifications
Glass Hybridisation Bottles for Big Shot III™ and Little Shot III™
Product Information