Hybridiseringsugnar, HB-500 Minidizer
Katalog # 732-4315
Leverantör: UVP ULTRA VIOLET PRODUCTS
Specifikationer
- Flaska, volym:Fyra 35×150 mm elle åtta 50 ml eller åtta 15 ml
- Temperaturområde:Omgivningstemperatur +10…80 °C
- Beskrivning:HB-500 Minidizer
- Modell:HB-500
- Yttermått B×D×H:229×203×330 mm
- Uppvärmningselement:500 W
- Kolvhastighet:12 min⁻¹
- Förp.:1
Specifikationer
Om denna produkt
Minidizer-ugnen är utformad som en personlig bordsenhet som är både kompakt och bärbar. Den är idealisk för användning i nya laboratorier eller laboratorier med begränsat utrymme eller låga användningskrav. Enhetens hölje svänger upp för lätt åtkomst till karusellen som också kan avlägsnas för enkelt flaskbyte.
- Accurate temperature and rotation speed controls
- Dynamic mixing capability is ideal for cDNA library screenings, primer synthesis and nucleic acid hybridisation
- Stainless steel interior is easy to clean