ContactUsLinkComponent
Paint drying ovens, LUT 6050/LUT 6050 F
undefined
Paint drying ovens, LUT 6050/LUT 6050 F
  • Catalog No:
  • 466-1201
  • 466-2520
  • Modell:
  • LUT 6050
  • LUT 6050 F
  • Temperaturvariation (tid):
  • <±0,3 °C
  • <±0,3 °C
  • Temperaturområde:
  • Nominal 250 °C
  • Nominal 250 °C
  • Temperaturvariation (inom skåpet):
  • ±2,0 °C @ 250 °C
  • ±2,0 °C @ 250 °C
  • Antal luftbyte per timme:
  • 4,2
  • 4,2
  • Volym:
  • 105 L
  • 105 L
  • Uppvärmningssystem:
  • Med fläkt
  • Med fläkt
  • Antal hyllor (max.):
  • 2 (9)
  • 2 (9)
  • Max. belastning per hylla (kg):
  • 15 kg
  • Innermått B×D×H:
  • 435×480×500 mm
  • 435×480×500 mm
  • Yttermått B×D×H:
  • 790×730×815 mm
  • 860×730×815 mm
  • Max. Effekt:
  • 2500 W
  • Effekt:
  • 2500 W
  • 2500 W
  • Vikt:
  • 80 kg
  • 80 kg