Värmeskåp, FED 400
Katalog # 466-0023
Leverantör: Binder
Specifikationer
- Volym:400 L
- Uppvärmningssystem:Med fläkt
- Temperaturområde:RT+5…300 °C
- Beskrivning:FED 400 med RS422 utgång
- Seq:01
- Modell:FED 400
- Temperaturvariation (inom skåpet):±1,0 °C @ 70 °C
±2,5 °C @ 150 °C
±4,8 °C @ 300 °C - Yttermått B×D×H:1235×870×1025 mm
- Innermått B×D×H:1000×500×800 mm
- Effekt:3400 W
- Antal hyllor (max.):2 (10)
- Vikt:145 kg
- Temperaturvariation (tid):@ 150 °C: ±0,3 °C
- Förp.:1
Specifikationer
Om denna produkt
Multifunktionella torkugnar med kammare i rostfritt stål som är idealiska för användning inom läkemedels- och kemisk industri, bioteknik, medicin och universitet. Ugnarna har en temperaturprogramramp, en justerbar temperatursäkring, klass 2 (DIN 12880) med visuellt larm och justerbar ventilation med hjälp av främre ventilationsskjut och bakre 50 mm Ø frånluftskanal. Snabba återhämtningstider efter öppning av dörren eller luftbyte. GLP/GMP-överensstämmelse assisteras av RS422-gränssnittet och av valfri programvara APT-COM™ DataControlSystem.
- APT.line™ uppvärmningssystem med fläkt för snabb och jämn torkning
- MS-kontrollenhet med timerfunktioner: fördröjt PÅ/AV, temperaturberoende fördröjt AV
- Digital temperaturinställning med en grads noggrannhet
- Justerbar fläkthastighet (0 - 100 %)
- Kalibreringscertifikat och validering finns som tillval
IP protection class according to DIN EN 60529: IP 20
Certifications: IP-skyddsklass enligt DIN EN 60529: IP 20
Delivery: Levereras med två förkromade hyllor. OBS! FED 400 och FED 720 kräver 3-fas strömförsörjning.