ContactUsLinkComponent
Säkerhetstorkugn, FDL 115
Säkerhetstorkugn, FDL 115
Catalog # 466-0488
Supplier:  Binder
undefined
Säkerhetstorkugn, FDL 115
Catalog # 466-0488
Supplier:  Binder
Specifications
  • Volym:
    115 L
  • Uppvärmningssystem:
    Med fläkt
  • Temperaturområde:
    Ambient +5…300 °C
  • Beskrivning:
    FDL 115
  • Seq:
    02
  • Modell:
    FDL 115
  • Temperaturvariation (inom skåpet):
    ±1,5 °C @ 70 °C
    ±2,5 °C @ 150 °C
    ±4 °C @ 300 °C
  • Yttermått B×D×H:
    835×685×800 mm
  • Innermått B×D×H:
    600×435×435 mm
  • Max. belastning per hylla (kg):
    20 kg
  • Effekt:
    2900 W
  • Antal hyllor (max.):
    2 (5)
  • Vikt:
    90 kg
  • Temperaturvariation (tid):
    @ 150 °C: ±0,3 °C
  • Förp.:
    1
Specifications
About this item
Fläktvärmeskåp för begränsade mängder lösningsmedel med hög temperaturnoggrannhet och silikon- och dammfri kammare i rostfritt stål. Används för applikationer som kvalitetskontroll av färg eller andra flytande beläggningar. FDL har en MP-kontrollenhet med justerbar rampfunktion och veckoprogramtimer med realtid.
  • APT.line™ uppvärmningssystem garanterar jämn temperatur och hög stabilitet
  • Uppfyller alla säkerhetsföreskrifter för hantering av material innehållande lösningsmedel enligt EN 1539
  • Digital temperaturinställning
  • Kalibreringcertifikat och validering finns som tillval
FDL 115 modellerna har justerbart övertemperaturskydd, klass 2 (DIN 12880) med visuellt och akustiskt larm och 100 mm Ø frånluftskanal på baksidan. Med färskluftfilter, klass F6 (för partikelstorlekar mellan 1 och 10 µm) samt färskluftsövervakning med visuellt och akustiskt larm och automatiskt avstängning av värmen. Uppfyller GLP/GMP-krav tack vare RS422-utgång samt APT-COM™ DataControlSystem (tillval).
Högsta tillåtna mängd lösningsmedel: 6,65/0,014 (g/lbs.) (vid T-180 °C, M-100 g/mol, U-40 g/m³, K=0,5) (g) T = torkningstemperatur, M = molekylvikt, U = undre explosionsgräns och K = ångkoncentrationen i lösningsmedlet som en procentandel av den undre explosionsgränsen.
Certifications: IP-skyddsklass enligt DIN EN 60529: IP 33.
Delivery: Levereras med två förkromade hyllor.