Värmeskåp, E 28
E 28
Katalog # 466-3161
Leverantör: Binder
Gå till:
Product Details & Documents
Robust space-saving oven/steriliser with hydraulic mechanical thermostat and temperature setting via analogue dial indicator thermometer.
- Justerbar ventilationsklaff
- Med eller utan säkerhetsanordning
- Timer 0 till 120 min
- Analog temperaturvisning
IP protection class according to DIN EN 60529: IP 20
Certifications: IP-skyddsklass enligt DIN EN 60529: IP 20
Delivery information: Levereras med två förkromade hyllor.
Specifikationer
- Beskrivning:E 28
- Cat. No.:466-3161
- Temperaturvariation (inom skåpet):±3 °C @ 70 °C
- Effekt:800 W
- Vikt:22 kg
- Yttermått B×D×H:580×425×405 mm
- Uppvärmningssystem:Naturligt luftflöde
- Temperaturområde:60…230 °C
- Volym:28 L
- Max. belastning per hylla (kg):10
- Temperaturvariation (tid):@ 70 °C: ±1,5 °C
- Innermått B×D×H:400×250×280 mm
- Antal hyllor (max.):2 (4)
Services
Produktinformation
- Katalog #BeskrivningTillgänglighetPrice
- SERW2210.1101.01Förebyggande underhåll, driftstestning och kalibrering av standardugn hos kunden. 1 Temperatur (1 sond) Kalibrering . Kalibreringscertifikat ingår. Reservdelar och reseavgifter ingår inte.Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 1 Each - 7 660,00 kr
- SERW2210.0100.01Installationsugn på kundens plats. Anordningen måste finnas på den plats där den används. Funktionstest och introduktion av användarnas korta funktioner. Resekostnader ingår (kostnader för flygresor ingår inte).Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 1 Each - 7 180,00 kr
- SERW2210.0900.01Förebyggande underhåll och funktionstestning av ugnen på kundens plats. Reservdelar och reseavgifter ingår inte.Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 1 Each - 6 480,00 kr
- SERW2210.7000.01Installationskvalificering och driftskvalificering av standardugn hos kunden. Kvalificeringsprotokoll ingår inte. Resekostnader ingår (flygresekostnader ingår inte).Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 1 Each - 13 460,00 kr
- SERW2210.7100.01Installationskvalificering och drift Kvalificering av standardugn på kundens plats enligt Avantor SOP. Kvalificeringsprotokoll för Avantor-tjänster ingår. Resekostnader ingår (flygresor ingår inte).Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 1 Each - 19 320,00 kr