Orders LinkContactUsLinkComponent
Accessories for analytical Mill, A 11 basic
Accessories for analytical Mill, A 11 basic
Leverantör:   IKA
Accessories for analytical Mill, A 11 basic
Leverantör:  IKA
Certificates
Accessories for analytical Mill, A 11 basic
Accessories for analytical Mill, A 11 basic
7 Alternativ tillgängliga nedan
Produktdetaljer och dokument
Product Family Options
Produktinformation
  • För
    Tillgänglighet
    Price
  • 412-0001
    80 ml reservmalningskammare
    80 ml reservmalningskammare
    för lågtemperaturapplikationer (-200 °C). EFTE och förstärkt glasfiber med inlopp av rostfritt stål med god kemikalieresistens
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 6 775,00 kr
    6 775,00 kr
    1 * 1 Items
       6 775,00 kr
  • 412-1112
    250 ml malningskammare
    250 ml malningskammare
    användning med dubbelkvarn 431-2113. Polykarbonat med inlopp i rostfritt stål. Inte lämplig för användning med flytande kväve
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 9 175,00 kr
    9 175,00 kr
    1 * 1 Items
       9 175,00 kr
  • 412-1101
    Skärverktyg A11.2
    Skärverktyg A11.2
    malning av mjuka fibrösa material
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 2 750,00 kr
    2 750,00 kr
    1 * 1 Items
       2 750,00 kr
  • 412-1102
    Beater A11.3
    Beater A11.3
    malning av material som har en hårdhet upp till 9 på Mohs hårdhetsskala
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 3 425,00 kr
    3 425,00 kr
    1 * 1 Items
       3 425,00 kr
  • 412-1100
    Spare beater A11.1
    Spare beater A11.1
    malning av material som har en hårdhet upp till 6 på Mohs hårdhetsskala
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 1 650,00 kr
    1 650,00 kr
    1 * 1 Items
       1 650,00 kr
  • 431-2113
    Dubbelt slagverktyg
    Dubbelt slagverktyg
    kan användas upp till 3 på Mohs hårdhetsskala. Kan enbart användas med 250 ml malningskammare
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 7 300,00 kr
    7 300,00 kr
    1 * 1 Items
       7 300,00 kr
  • 431-2114
    Tratt, A 11.7
    Tratt, A 11.7
    användning med flytande kväve, hindrar stänk vid hällning
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 3 750,00 kr
    3 750,00 kr
    1 * 1 Items
       3 750,00 kr