Slagrotorkvarn, SR 300
Catalog # 412-0259
Supplier: Retsch GmbH
Specifications
- Slutlig finhet:<50 µm
- Materialmatningsstorlek:<15 mm*
- Genomströmning:Up to 360 kg/h
- Beskrivning:SR 300, stainless steel, 200 - 240 V 50/60 Hz motor
- Modell:SR 300
- Material i malningskammaren:Stainless steel
- Hastighet vid 50 Hz:8100
- Strömförsörjning:200 - 240 V 50/60 Hz
- Vikt:~95 kg (with base frame)
- B×D×H med basram:560×700×1200 mm
- Förp.:1
Specifications
About this item
SR 300-kvarnen är lämplig för grov- och finstorleksreduktion eller de-agglomerering antingen i partier eller kontinuerligt. Det är en kvarn med hög genomströmning som kan bearbeta mjuka och medelhårda material. Bruket används för applikationer inom miljö-, kemi-, läkemedels- och jordbrukssektorerna. Konstruktionen inkluderar ett antal säkerhetsfunktioner såsom en förregling på snabbdörren som aktiverar motorbromsen, vilket gör att rotorn stannar på mindre än 0,5 sekunder. Den har också en åtkomstbarriär och stänkskydd i behållaren.
- Hög effektivitet
- Hög slutlig finhet i ett enda processteg
- Enkel rengöring och byte av såll och malningsmellanlägg
- Brett sortiment av såll och tillbehör
- Snabbt dörrlås och broms
* Depending on feed material and accessories used
Ordering information: Beställ basram vid behov, och beställ sållram eller malningsmellanlägg samt såll separat. Övriga 360° ringsilar samt 180° ram och malningsverktyg mot beställning.
Delivery: Slagkvarn, filterslang (240 mm) och uppsamlingsbehållare i rostfritt stål medföljer.
Caution: * Beroende på matningsmaterial och instrumentets konfigurationer/inställningar