Kvarn, A 11 basic
Om denna produkt
Denna satskvarn för 2 olika typer av malning. Slagmalning av hårda, spröda eller icke-elastiska material med hjälp av slagverktyget i rostfritt stål, som kan användas för prover med hårdhet upp till 6 på Mohs hårdhetsskala. A 11 kan också användas för skärmalning, idealiskt för pulverisering av mjuka, fibrösa material med hjälp av ett skärblad.
- Två olika typer av malning: slagmalning och skärmalning
- Fuktiga och gelatinösa material kan pulveriseras genom tillsats av vatten
- ETFE och förstärkt kvarnkammare i glasfiber kan användas med flytande kväve (för försprödning av malmaterial)
IP protection class according to DIN EN 60529: IP 43
Certifications: IP-skyddsklass enligt DIN EN 60529: IP 43
Leveransinformation: Levereras med slagverktyg, men utan 80 ml kvarnkammare och utan skärblad. Många olika tillbehör finns, beställs separat.
1 Alternativ tillgängliga nedan
Produktdetaljer och dokument
Denna satskvarn för 2 olika typer av malning. Slagmalning av hårda, spröda eller icke-elastiska material med hjälp av slagverktyget i rostfritt stål, som kan användas för prover med hårdhet upp till 6 på Mohs hårdhetsskala. A 11 kan också användas för skärmalning, idealiskt för pulverisering av mjuka, fibrösa material med hjälp av ett skärblad.
- Två olika typer av malning: slagmalning och skärmalning
- Fuktiga och gelatinösa material kan pulveriseras genom tillsats av vatten
- ETFE och förstärkt kvarnkammare i glasfiber kan användas med flytande kväve (för försprödning av malmaterial)
IP protection class according to DIN EN 60529: IP 43
Certifications: IP-skyddsklass enligt DIN EN 60529: IP 43
Leveransinformation: Levereras med slagverktyg, men utan 80 ml kvarnkammare och utan skärblad. Många olika tillbehör finns, beställs separat.
Specifikationer för produkt
Specifikationer
- Catalog No:
- 412-1111
- 432-0027
- Max. storlek på inmatat material:
- 10 mm
- 10 mm
- Omkretshastighet:
- 53 m/s
- 53 m/s
- Driftsperiod på/av:
- 1/10 min
- 1/10 min
- Effekt in/ut:
- 160/100 W
- 160/100 W
- Överbelastningsskydd:
- Ja
- Ja
- Kolvhastighet:
- 28000 min⁻¹ fast
- 28000 min⁻¹ fast
- Användbar volym:
- 80 ml
- 80 ml
- B×D×H:
- 85×85×240 mm
- 85×85×240 mm
- Vikt:
- 1,5 kg
- 1,5 kg
Specifikationer
Product Family Options
Produktinformation
- TillgänglighetPris
- 412-1111A 11 analyskvarn, basmodellSpecifikationer:
More
Specifications
Cat. No.412-1111Max. storlek på inmatat material10 mmOmkretshastighet53 m/sDriftsperiod på/av1/10 minEffekt in/ut160/100 WÖverbelastningsskyddJaKolvhastighet28000 min⁻¹ fastAnvändbar volym80 mlB×D×H85×85×240 mmVikt1,5 kg - 432-0027A 11 analyskvarn, basmodellA 11 analyskvarn, basmodellDiscontinued-Specifikationer:
More
Specifications
Cat. No.432-0027Max. storlek på inmatat material10 mmOmkretshastighet53 m/sDriftsperiod på/av1/10 minEffekt in/ut160/100 WÖverbelastningsskyddJaKolvhastighet28000 min⁻¹ fastAnvändbar volym80 mlB×D×H85×85×240 mmVikt1,5 kg
Accessories
Produktinformation
- Katalog #FörTillgänglighetPris
- Beater A11.3Beater A11.3412-1102malning av material som har en hårdhet upp till 9 på Mohs hårdhetsskalaLog in för tillgänglighet1 * 1 Items - 3 425,00 kr
Produktinformation
- Katalog #FörTillgänglighetPris
- Tratt, A 11.7Tratt, A 11.7431-2114användning med flytande kväve, hindrar stänk vid hällningLog in för tillgänglighet1 * 1 Items - 3 750,00 kr
Produktinformation
- Katalog #FörTillgänglighetPris
- 80 ml reservmalningskammare80 ml reservmalningskammare412-0001för lågtemperaturapplikationer (-200 °C). EFTE och förstärkt glasfiber med inlopp av rostfritt stål med god kemikalieresistensLog in för tillgänglighet1 * 1 Items - 6 775,00 kr
Produktinformation
- Katalog #FörTillgänglighetPris
- Dubbelt slagverktygDubbelt slagverktyg431-2113kan användas upp till 3 på Mohs hårdhetsskala. Kan enbart användas med 250 ml malningskammareLog in för tillgänglighet1 * 1 Items - 7 300,00 kr
Produktinformation
- Katalog #FörTillgänglighetPris
- Spare beater A11.1Spare beater A11.1412-1100malning av material som har en hårdhet upp till 6 på Mohs hårdhetsskalaLog in för tillgänglighet1 * 1 Items - 1 650,00 kr
Produktinformation
- Katalog #FörTillgänglighetPris
- Skärverktyg A11.2Skärverktyg A11.2412-1101malning av mjuka fibrösa materialLog in för tillgänglighet1 * 1 Items - 2 750,00 kr
Produktinformation
- Katalog #FörTillgänglighetPris
- 250 ml malningskammare250 ml malningskammare412-1112användning med dubbelkvarn 431-2113. Polykarbonat med inlopp i rostfritt stål. Inte lämplig för användning med flytande kväveLog in för tillgänglighet1 * 1 Items - 9 175,00 kr
Rekommendationer anpassas endast baserat på dina shoppingpreferenser om du har gett ditt samtycke genom att aktivera "Förbättra min shoppingupplevelse" på sidan "Personlig information".
Annars får du generiska rekommendationer.