ContactUsLinkComponent
Polarisationsmikroskop, BA310-POL
Polarisationsmikroskop, BA310-POL
Leverantör:  MOTIC
Certifikat
undefined
Polarisationsmikroskop, BA310-POL
Leverantör:  MOTIC
Specifikationer
  • Catalog No:
  • MOTI1101001703971
  • MOTI1101001703941
  • MOTI1101001703951
  • 630-1822
  • MOTI1101001703961
  • MOTI1101001703981
  • Huvud:
  • 30° lutning
  • Okular:
  • WF 10×/20 mm med diopter
  • Revolver:
  • 4 lägen, omvänt
  • Objektiv:
  • Akromatiska 4×, 10×, 40×, 60×
  • Fokussystem:
  • Koaxial grov- och fininställning
Specifikationer
Relaterad information
Camera Adapters
Produktinformation