ContactUsLinkComponent
Polarisationsmikroskop, PM-1805
Polarisationsmikroskop, PM-1805
Supplier:  MOTIC
Certificates
undefined
Polarisationsmikroskop, PM-1805
Supplier:  MOTIC
Specifications
  • Catalog No:
  • 630-1469
  • 630-1169
  • Huvud:
  • 45° lutning, vridbart 360°
  • Okular:
  • 10×/18 mm med visare
  • Revolver:
  • 4 lägen
  • Objektiv:
  • Akromatiska 4×, 10×, 40× (fjädrande)
  • Objektbord:
  • Ø 130 mm
  • Belysning:
  • Halogen
Specifications
Related Information
Eyepieces
Product Information