ContactUsLinkComponent
Standardmikroskop, F1115
Standardmikroskop, F1115
Leverantör:  MOTIC
Certifikat
undefined
Standardmikroskop, F1115
Leverantör:  MOTIC
Specifikationer
  • Catalog No:
  • 632-9061
  • 632-9062
  • 630-0701
  • 632-9059
  • Huvud:
  • 45° lutning, vridbart 360°
  • Revolver:
  • 4 lägen
  • 4 lägen
  • 4 lägen, 4 lägen
  • 4 lägen
  • Objektiv:
  • Akromatiska 4×, 10×, 40× (fjädrande)
  • Objektbord:
  • 120×110 mm
  • Fokussystem:
  • Grov- och fininställning
  • Belysning:
  • LED
  • LED
  • LED
  • LED
Specifikationer
Relaterad information