Orders LinkContactUsLinkComponent
Programmet Immediate Comparison Software, Trace
Programmet Immediate Comparison Software, Trace
Trace-program
Katalog # 630-3042
Leverantör:   MOTIC
Programmet Immediate Comparison Software, Trace
Katalog # 630-3042
Leverantör:  MOTIC
Programmet Immediate Comparison Software, Trace
Programmet Immediate Comparison Software, Trace
Trace-program
Price
1 550,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Trace-programvara gör att du kan koppla två eller fler Moticam-kameror eller flera digitala mikroskop till din dator för att få jämförande avbildning i realtid.
  • Du kan omvandla dina mikroskop till jämförande mikroskop på ett prisvärt sätt. Passar för undervisning och kriminalteknik
  • Förutom själva bildjämförelsen kan du lägga bilder i realtid ovanpå varandra och retuschera dem.
  • Du kan verifiera handstil på några sekunder eller avgöra om två bitar tyg kommer från samma parti.
  • Trace är lätt att installera och använda och fungerar som en fullständigt plattform för utvärdering av rapporter grundade på bildjämförelser, med exakta mät- och redigeringsverktyg.
  • Fungerar på PC och MAC
Specifikationer
  • Beskrivning:
    Trace-program