/
Registrera
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Order Entry
Order Status
Ditt konto
Varukorg
Sweden
Order Entry
Order Status
Ditt konto
Varukorg
Orders Link
ContactUsLinkComponent
Home
Belysning
Halogenlampor
Halogen bulbs
Halogen bulbs
Skriv ut
Halogen bulbs
Halogen-lampa, 15 V, 150 W
Katalog # 631-0518
Leverantör:
SCHOTT AG Lighting and imaging
Halogen bulbs
Katalog # 631-0518
Leverantör:
SCHOTT AG Lighting and imaging
Förstora bild
Return to Top
Halogen bulbs
Halogen-lampa, 15 V, 150 W
Specifikationer
Lägg i varukorg
Gå till:
Specifikationer
Price
330,00 kr
Log in
för att kolla tillgänglighet och ert pris
Måttenhet
1 * 1 Items
-
+
Lägg i varukorg
Return Policy
Product Details & Documents
Specifikationer
Beskrivning:
Halogen-lampa
Seq:
852
Effekt (W):
150 W
Spänning:
15 V
Hypodermic needles, Agani™
#: 613-5386
Leverantör: TERUMO