Mini-inkubator, CULTURA®
Leverantör: Merck
Certifikat
Om denna produkt
Liten, kompakt inkubator för horisontell eller vertikal inkubering av dip-slides (18st) eller plattor (12st).
- Temperatur 25 °C till 45 °C (±1 °C)
- Säker och underhållsfri
- Lätt att rengöra
Vikt: 1,1 kg.
Safe handling (VDE/TŰV); CE and GS certified according to international standards
Certifications: Safe handling (VDE/TÜV); CE and GS certified according to international standards.
Delivery: Levereras med 1 inkubator, 1 multi-ställ och 1 termometer.