Termohygrometer, fickmodell, testo 605-H1
Catalog # 620-3312
Supplier: TESTO
Specifications
- Mätområde:0…50 °C; 5 - 95 % RH; −20…+50 °C Td
- Upplösning:0,1 °C; 0,1 % RH
- Vikt:75 g
- B×D×H:180×37×36 mm
- Noggrannhet:±0,5 °C; ±3,0 % RH
- Förp.:1
Specifications
About this item
testo 605-H1 är ett litet, kompakt och exakt instrument för temperatur-, fuktighets- och daggpunktsmätning. Den långtidsstabila givaren garanterar korrekta resultat, även efter långvarig användning.
- For use in ducts
- Automatic off function
- Swivel head for easy reading of values
Fast givare (Lר: 125×12 mm).
W×D×H: 180×37×36 mm
Weight: 75 g
Delivery: Supplied with duct holder, including multi-function clip and three AAA batteries for about 1000 hours of use, which switches off after ten minutes.
Caution: Td = Dew point.