Digital termohygrometer, TFH 610 och TFH 620
Catalog # 620-1393
Supplier: EBRO
Specifications
- Mätområde:0...50 °C; 0-100 % RH
- Upplösning:0,1 °C
0,1 % RH - Vikt:90 g
- Beskrivning:Med intern sond, TFH 610
- B×D×H:115x54x22 mm
- Förp.:1
Specifications
About this item
Robust och stöttålig termohygrometer, mäter med hög noggrannhet för förvaringsapplikationer.
- Omkopplingsbar °C/°F
- Mätning av fuktighet med kapacitiv givare
- Två mätkanaler
- Automatisk avstängning
Termistorgivare
Delivery: Levereras med givare, ett 6-punkts fabrikskalibreringscertifikat, 3V litiumbatteri med upp till 5 års livslängd, med laddningsindikator.