Termohygrometer, fickmodell, testo 608
Leverantör: TESTO
Certifikat
Om denna produkt
Standardtermohygrometern testo 608-H1 mäter luftfuktighet, temperatur och daggpunkt kontinuerligt. Den effektiva larmhygrometern 608-H2 har LED-larmfunktioner som avger signaler när gränser överskrids.
- Daggpunktsberäkning och min/max visning
- Fuktgivaren påverkas inte av kondensation
- LED-larm om temperatur- eller luftfuktighetsgränser överskrids (endast 620-1660)
- Noggrannhet: ±1,0 siffra
Td: daggpunkt
Weight: 168 g
Delivery: Supplied with a nine volt battery for one year of use, and a factory-calibration protocol (620-1660).