VWR®, Termohygrometer, digital
Catalog # 620-0915
Supplier: VWR Collection
Specifications
- Mätområde:0…50 °C; −50…+70 °C; 20 - 99% RH
- Upplösning:0,1 °C
- Vikt:136 g
- B×D×H:63,5×95,3 mm
- Noggrannhet:±1,0 °C; ±5,0% RH
- Förp.:1
Specifications
About this item
Denna digitala termohygrometer är utformad för mätning av temperatur och luftfuktighet i kylskåp och frysar. Den är lämplig för användning vid livsmedels- och dryckeshantering, förvaring och i kemiska tillämpningar.
- Växla temperaturavläsning från inbyggd till extern givare
- Omkopplingsbar daglig återställningsfunktion för max/min-värde
- Stor display som visar alla värden samtidigt
- Funktionsknapparna SET, ¹²/₂₄ och ALERT sitter på baksidan av enheten och det finns endast tre knappar på enhetens framsida
- Visningen för den interna givaren anges med INT och den externa givaren anges med EXT
Intern och extern givare med kabel (3 m).
W×H: 63,5×95,3 mm
Weight: 136 g
Certifications: RoHS compliant. Tested and calibrated in exclusive triple-accredited/registered ISO/IEC 17025:2005, A2LA accredited laboratory against equipment whose calibration is traceable to NIST.
Delivery: Supplied with waterproof sensor, magnetic backing, AAA battery, certificate of calibration and multi-language (English, French, German, Italian, Portuguese and Spanish) instructions. The screen is shipped with a protective film.
Caution: Obs! Zon 2 med frysvarning för nedfrysning.