ContactUsLinkComponent
VWR®, Termohygrometer, analog
VWR®, Termohygrometer, analog
Katalog # 620-0923
Leverantör:  VWR Collection
undefined
VWR®, Termohygrometer, analog
Katalog # 620-0923
Leverantör:  VWR Collection
Specifikationer
  • Ø:
    127 mm
  • Mätområde:
    0…120 °C; 0 - 100% RH
  • Indelning:
    1,0 °C; 2,0% RH
  • Förp.:
    1
Specifikationer
Om denna produkt
Denna analoga termohygrometer för alla miljöer kan användas i inkubatorer, kylskåp och frysar. Den har en visartavla med vit bakgrund och kontrasterande visning av temperatur i svart och luftfuktighet i rött.
  • Rund design
  • Hölje av rostfritt stål
  • Stor, lättavläst visartavla
Ø: 127 mm
Delivery: Supplied with a hook for wall mounting.