Stomacher® lab-blender erbjuder snabb och säker blandning och homogenisering av många olika laboratorieprover. Stomacher® lab-blender arbetar genom påverkan av dubbla paddlar på provet i en steril plastpåse.
- 3 year warranty, 10 year service and spare parts
- Versatile and efficient blending and homogenisation of laboratory samples
- Safe containment of sample in sterile plastic bag prevents cross-contamination
- Machines do not need to be cleaned and sterilised between samples
- No temperature increase
80 microBiomaster för provvolym från 250 µl till 80 ml: Stomacher® 80 microBiomaster har en justerbar dörrmekanism, som minskar eller ökar utrymmet för paddlarna mellan provet och dörren under bearbetningen. Användaren kan justera blandningstrycket genom att vrida på en praktiskt placerad vred på dörren medan enheten är i gång.
80 Biomaster för provvolym från 5 till 80 ml: Stomacher® 80 Biomaster används inom Life Science och sjukvård för bearbetning av många olika prover, från växt- och djurvävnad till kaolin. Idealisk för bearbetning av biologiskt riskklassade prover, då provet ständigt hålls inneslutet i en steril plastpåse. Detta förhindrar att aerosoler släpps ut i labbet och korskontaminerar proverna. Kompakt, passar för användning i dragskåp.
Kompakt
Mångsidigt system för applikationer inom Life Science
Maximerad extraktion och 5000 ggr bättre cellutbyte och livsduglighet
Provbearbetning utan spädningsvätska
The Stomacher® 80 Biomaster is widely used in bioscience and healthcare for processing a range of samples from plant and animal tissue to china clay. It is ideal for processing samples of a biohazardous nature as the sample is contained in a sterile plastic bag at all times. This prevents aerosol release into the lab and cross-contamination of samples. The compact machine fits conveniently into safety cabinets.
- Catalog No:
- 432-3155
- 432-3110
- Modell:
- Stomacher® 80
- Stomacher® 80
- Hastighet:
- 230 / 265 / 300 ±5 min⁻¹
- 230 / 265 / 300 ±5 min⁻¹
- B×D×H:
- 290×320×180 mm
- 290×320×180 mm
- Vikt:
- 15 kg
- 15 kg