ContactUsLinkComponent
Lab Blender, Smasher®
Lab Blender, Smasher®
Katalog # 432-1850
Leverantör:  bioMérieux
undefined
Lab Blender, Smasher®
Katalog # 432-1850
Leverantör:  bioMérieux
Specifikationer
  • Hastighet:
    Justerbar: 500 min⁻¹ (långsam), 560 min⁻¹ (normal) eller 620 min⁻¹ (snabb)
  • Beskrivning:
    Smasher® blender
  • Modell:
    Smasher®
  • Timer:
    10 - 180 s 
  • Vikt:
    21 kg
  • B×D×H:
    400×380×330 mm
  • Förp.:
    1
Specifikationer
Om denna produkt
The Smasher® is a food sample peristaltic blender for sample volumes of 80 to 400 ml which has a leak-free and corrosion-resistant blending chamber with stainless steel paddles and an integrated waste drawer. The chamber and housing are made of injection moulded ABS, so it can be easily cleaned and disinfected. Digital control, a LCD screen with bar graph display and an ambidextrous handle make smasher® easy to use.
  • Extremt tyst
  • Inga onödiga stopp tack vare patenterad “Smash effect”
  • Lätt att rengöra: kammaren är lätt åtkomlig, har rundade hörn och hela apparaten kan tippas 45°vilket gör det lättare att komma åt överallt
  • Tre hastigheter kan väljas: långsam, normal eller snabb
  • Inställning av tid från 10 s upp till 3 min eller kontinuerlig drift