Homogenisator, T 25 digital ULTRA-TURRAX®
Leverantör: IKA
Certifikat
Om denna produkt
Stativmodell, volymområde 1 till 2 000 ml. Idealisk för applikationer som homogenisering av avloppsvattenprover, för användning i laboratoriereaktorer, för dispersionsuppgifter som utförs under vakuum/tryck och för provberedning vid medicinsk diagnostik.
- Digital visning för exakt övervakning av inställd och verklig hastighet
- Brett urval av knivaggregat, så att du kan hitta ett lämpliga alternativ för din tillämpning
- Beprövade rotor/stator-konfigurationer ger enhetliga resultat
- Överbelastningsskydd för motor
IP protection class according to DIN EN 60529: IP 20.
Certifications: IP-skyddsklass enligt DIN EN 60529: IP 20.
Ordering information: Knivaggregat och tillbehör beställs separat.
Specifikationer
- Catalog No:
- IKAA3725001
- 431-0176
- Modell:
- T 25 digital
- T 25 digital
- Volym, H₂O:
- 1 - 2000 ml
- 1 - 2000 ml
- Max. viskositet:
- 5000 mPas
- 5000 mPas
- Viskositetsområde:
- 0 - 5000 mPas
- 0 - 5000 mPas
- Hastighetsområde:
- 3000 - 25000 min⁻¹
- 3000 - 25000 min⁻¹
- Hastighetsstabilitet:
- 1%
- 1%
- Hastighetsvisning:
- Digital
- Digital
- Effekt in/ut:
- 800/500 W
- 800/500 W
- Display:
- LED
- LED
- B×D×H:
- 87×106×271 mm
- 87×106×271 mm
- Vikt:
- 2,5 kg
- 2,5 kg
- Sound level:
- 75 dB(A)
- 75 dB(A)