Cole-Parmer HP-200 Large-Capacity Infrared Hot Plate
Katalog # 444-0079
Leverantör: Cole Parmer
Specifikationer
- Uppvärmt område:Ø 140 mm
- Effekt:900 W
- Temp:Max. 450 °C
- Beskrivning:Cole-Parmer HP-200-IR-L infrared hot plate, glass-ceramic plate, 230 VAC
- Seq:01
- B×D×H:300×365×105 mm
- Förp.:1
- Plattstorlek:300×300 mm
Specifikationer
Om denna produkt
Med hjälp av ett mycket effektivt infrarött element med en effekt på bara 900 W kokar den här värmeplattan med keramikplatta en liter vatten mer än 30% snabbare än en vanlig keramikplatta på 1200 W. Idealisk för uppvärmning av stora vätskevolymer.
- Mycket effektiv uppvärmning som sparar tid och energi
- Kemikalieresistent keramikplatta
- Övertemperaturskydd
- BioCote® antimikrobiellt skydd