Kokplattor
Supplier: Cole Parmer
Certificates
About this item
Ceramic top plate or aluminium/silicon alloy top plate.
- Varningslampa som blinkar när plattans temperatur överstiger 50 °C
Keramik: utmärkt kemikalieresistens, enkel att rengöra och tål högre temperatur.
Silumin: prisvärd, snabb temperaturökning.