Orders LinkContactUsLinkComponent
Brännare, Bunsen
Brännare, Bunsen
Leverantör:   USBECK Laborgeräte
Brännare, Bunsen
Leverantör:  USBECK Laborgeräte
Certificates
Brännare, Bunsen
9 Alternativ tillgängliga nedan
Product Details & Documents
Nickelpläterad mässing med gjutjärnsfot.
  • Med luftreglering
Höjd: 145 mm (451-0079, 451-0080: 150 mm, 451-0083: 160 mm)
Brännarrörets diameter: 17 mm för naturgas - 14 mm för propan (gasol)
Documents
Product Family Options
DIN type
Produktinformation
  • För
    Huvud, diam.
    Tillgänglighet
    Price
  • 451-0075
    Bunsen burner without stopcock
    Bunsen burner without stopcock
    Naturgas
    17 mm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 530,00 kr
    530,00 kr
    1 * 1 Items
       530,00 kr
  • 451-0076
    Bunsen burner without stopcock
    Bunsen burner without stopcock
    Propangas
    14 mm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 530,00 kr
    530,00 kr
    1 * 1 Items
       530,00 kr
  • 451-1367
    Med ventilkran, för naturgas
    Med ventilkran, för naturgas
    Naturgas
    17 mm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 730,00 kr
    730,00 kr
    1 * 1 Items
       730,00 kr
  • 451-1368
    Med ventilkran
    Med ventilkran
    Propangas
    17 mm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 730,00 kr
    730,00 kr
    1 * 1 Items
       730,00 kr
Produktinformation
  • För
    Huvud, diam.
    Tillgänglighet
    Price
  • 451-0077
    Bunsen burner with needle valve
    Bunsen burner with needle valve
    Naturgas
    17 mm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 655,00 kr
    655,00 kr
    1 * 1 Items
       655,00 kr
  • 451-0078
    Bunsen burner with needle valve
    Bunsen burner with needle valve
    Propangas
    14 mm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 655,00 kr
    655,00 kr
    1 * 1 Items
       655,00 kr
  • 451-0079
    Bunsen burner with needle valve and pilot flame
    Bunsen burner with needle valve and pilot flame
    Naturgas
    17 mm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 850,00 kr
    850,00 kr
    1 * 1 Items
       850,00 kr
  • 451-0080
    Bunsen burner with needle valve and pilot flame
    Bunsen burner with needle valve and pilot flame
    Propangas
    14 mm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 850,00 kr
    850,00 kr
    1 * 1 Items
       850,00 kr
  • 451-0083
    Bunsen burner with needle valve
    Bunsen burner with needle valve
    Alla gaser
    17 mm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 1 025,00 kr
    1 025,00 kr
    1 * 1 Items
       1 025,00 kr