ContactUsLinkComponent
Värmeförseglare för mikroplattor, ALPS™ 50V
Värmeförseglare för mikroplattor, ALPS™ 50V
Catalog # 732-0996
   Low Manufacturing Impact
undefined
Värmeförseglare för mikroplattor, ALPS™ 50V
Catalog # 732-0996
   Low Manufacturing Impact
Specifications
  • Beskrivning:
    ALPS™ 50V
  • Environmentally Preferable:
    Low Manufacturing Impact
  • Miljöcertificering:
    NAR Certificate of Retirement
  • Driftstemperatur:
    18...30 °C
  • Vikt:
    7,2 kg
  • B×D×H:
    220×321×425 mm
  • Förp.:
    1
Specifications
About this item
Värmeförsegling ger ett överlägset skydd av prover i förvarings- och reaktionsplattor i tillämpningar som omfattar lagring av föreningar, provarkivering och PCR. ALPS™ 50V manuell värmeförseglare för mikroplattor har utformats för att ge konsekvent försegling i tillämpningar med låg genomströmning.
  • Uppvärmningselementet för förslutningen är förinställt för optimala förslutningsförhållanden för att åstadkomma permanenta eller avdragbara förslutningar med förslutningsfilm eller folieark
  • Som säkerhet är värmeplattan riktad nedåt och en integrerad termostatkontroll förhindrar överhettning
  • DeepWell-plattor kan förseglas utan att använda hållare (hållare för PCR och mikrotiterplattor säljs separat)
Delivery: Levereras med platthållare för PCR-plattor utan kant (som även kan köpas separat).
Sealing films and foils, in sheets
Product Information