Plattförseglare, automatisk, ALPS™ 3000
731-0201
- Beskrivning:ALPS™ 3000 automated microplate heat sealer
- Environmentally Preferable:Low Manufacturing Impact
- Modell:ALPS™ 3000
- Miljöcertificering:NAR Certificate of Retirement
- Elektrisk:110 - 240 V, 50 - 60 Hz
- Vikt:12 kg
- B×D×H:185×414×350 mm
- Försegling-temperaturområde:200 °C
- Förp.:1
ALPS™ 3000, värmeförseglare för mikroplattor, är en automatisk snabb och kompakt plattförseglare för optimal robotbaserad integrering för laboratorier med hög provgenomströmning. Instrumentet har även funktioner för manuell styrning från arbetsbänk.
- Tätningarna anbringas från ovansidan och är lättåtkomliga, med snabb plattätningsfunktion
- Pekskärmsteknik för användarvänlighet och tydlig feldiagnostik
- Utrustad med både inbyggd pekskärm för användning på arbetsbänk och RS232-port och programmeringsparametrar för robotbaserad integrering
- Givare detekterar förekomsten av tätningsfilm, mikroplattan och luftintag, och möjliggör automatiskt systemstopp för att eliminera produktavfall och fördröjningsmoment i systemet, och förhindrar personskador
- Kan integreras med de flesta av de kommersiellt tillgängliga maskinerna med plattstapling
Equipped with both on-board touch screen operation for bench top use and an RS232 port, plus programming parameters for robotic integration. Sensors detect the presence of sealing tape, microplate and air input, allowing automatic system shut-off to eliminate product waste, system hold-ups and potential injury.
: Levereras med platthållare för PCR-plattor utan kant, insatser för 3-platthållare, säkringar med överspänningsskydd, 2 vakuumkoppar, 3 m luftledning, verktyg för filmisättning, RS232-kommunikationskabel, strömkabel och bruksanvisning.