VWR®, programvara för validering av analytiska metoder, Validation Manager
Katalog # HPLC1.18988.SMA1
Leverantör: COLLECTION PREFIX HPLC
Specifikationer
- Beskrivning:Underhålls avtal för programvara (SMA) för Validation Manager med licens för en användare
- Förp.:1
Specifikationer
Om denna produkt
Validation Manager-programvaran kontrollerar om din analytiska metod är lämplig för den avsedda tillämpningen och producerar automatiskt valideringsrapporten. Validation Manager sparar tid vid valideringsarbete för många analytisk metoder.
- Baserat på internationella riktlinjerna för metodvalidering
- För analytiska metoder
- Enkel användning och datainmatning
- Automatisk beräkning och utvärdering av metodens egenskaper
- Automatisk rapportgenerering
- Validerad och överensstämmer med FDA
Om du vill ha mer information om Validation Manager-programvaran kan du kontakta någon av Avantor:s specialister eller gå in på vår hemsida se.vwr.com