Disk- och desinficeringsmaskin, typ G7893
: MIELE
These front loading devices in stainless steel can fit under a work surface and have a large washing compartment with two levels. They are suitable for washing, to analytically pure standards, in industry, environmental and research laboratories. The machines are fitted with an integrated hot air drier and are only 600 mm wide. With integrated hot air dryer.
- Direkt anslutning av övre korg och injektorvagn till vattenförsörjningen ger optimalt resultat
- Drying Plus gör att maskinen effektivt kan torka även komplicerat utformade föremål på både in- och utsidan
- Inbyggd doseringspump för felfri och automatisk dosering av neutraliseringsmedel
- Slutsköljning med AD-vatten för analysren disk
- Profi-Monobloc vattenavhärdare gör att maskinen regenererar automatiskt vid behov
- Med inbyggd ångkondensator: förhindrar att utsläppt fukt och hetluft skadar rummet; ingen anslutning till utblåsrör behövs
Compliant with VDE, EMC/radio interference protection, IP X1
: Uppfyller VDE, skyddad mot EMC/radiostörningar, IP X1
: Korgar beställs separat. Vid användning som fristående enhet måste topplocket beställas separat.