Orders LinkContactUsLinkComponent
Hållare för gasflaskor
Hållare för gasflaskor
Hållare för gasflaskor
Katalog # 159-9110
Leverantör:   USBECK Laborgeräte
Hållare för gasflaskor
Katalog # 159-9110
Leverantör:  USBECK Laborgeräte
Hållare för gasflaskor
Hållare för gasflaskor
Hållare för gasflaskor
Price
1 075,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 1 Items
Produktdetaljer och dokument
Powder coated aluminium gas cylinder holder with safety belt and snap buckles. Can be easily fastened onto workbenches, tables, shelves or a ledge up to 70 mm thickness.
  • Lämplig för alla flaskor på 10 l och större
  • Låser säkert fast, kan öppnas snabbt
Specifikationer
  • Typ:
    Hållare för gasflaskor