LAF-bänk, vertikalt flöde, Mini- V/PCR
Catalog # TELR1923477
Supplier: Azbil Telstar Technologies
Specifications
- Lufthastighet:0,4 m/s
- Ljudnivå:<58 dB(A)
- Beskrivning:Mini-V/PCR
- Modell:Mini-V/PCR
- Yttermått B×D×H:670×520×1125 mm
- Filter:"HEPA/ULPA H14 EN 1822: 99.999% at 0,3 μm particle size according to DOP
Prefilter 85% ASHRAE" - Innermått B×D×H:630×500×570 mm
- Belysning:1600 lux
- Vikt:70 kg
- Förp.:1
Specifications
About this item
Vertical Laminar Flow Benches are an ideal solution for the handling of harmless substances and non hazardous biological samples where product sterility is required. They ensure class 100 area in accordance with US Fed. regulations. Std. 209 and BS 5195 for samples and product.
- Reduced width and height for easy access to all laboratories
- Foldable methacrylate UV resistant front panel
- Stainless steel divided working tray (one piece in Mini V) to allow easy cleaning
- LCD screen displays air speed, working hours and more
Den lilla Mini V är idealisk för provberedning för PCR. Den är som standard utrustad med UV-ljus.
Levereras med HEPA-H14-filter för tilluftflöde, vilket ger sterila och partikelfria förhållanden, tack vare kontinuerlig spolning av arbetsytan med ett enkelriktat och ultrafiltrerat luftflöde, och därmed fullständigt produktskydd.
Certifications: Class 4 according to ISO 14644-1; Grade A Annex 1 GMP.