Frys, GGPv
Catalog # 472-1054
Supplier: Liebherr
Specifications
- B×D×H, utv:1430×830×2150 mm
- Kapacitet:1430 L
- Beskrivning:Upright freezer, GGPv 1470
- Seq:05
- Modell:GGPv 1470
- Art.nr:472-1054
- Dörrtyp:2 solid door
- Material:ut- och insida: rostfritt stål
- Vikt:211 kg
- Förp.:1
- B×D×H, inv:1240×650×1550 mm
- Temperatur:−10...−26 °C
Specifications
About this item
Frys för kommersiellt bruk med automatisk avfrostning.
- Indirekt fläktbaserad luftkylning
- Elektronisk temperaturkontrollenhet med digital display, temperatur och larm
- Isolering: 83 mm (garanterad temperatur +43 °C)
- Automatisk avfrostning med avdunstning av kondensat
- Dörrarna hålls öppna vid 90 ° och stänger sig själva vid mindre än 60 °; vändbara och låsbara
Temperature range: from −10 to −26 °C.
Delivery: These freezer cabinets are delivered with adjustable feet (150 to 180 mm), except models GGPV6570 and GGPV1470 which are supplied with castors. Model GGPV1490 and GGPV6590 have a foot pedal to open door(s), alarm event recording and 3 storage programmes.