Frysskåp, med ventilation, NoFrost-avfrostning
Catalog # 471-0408
Supplier: Liebherr
Specifications
- B×D×H, utv:600×630×850 mm
- Kapacitet:91 l
- Beskrivning:Ventilated freezer GN1056, Premium A
- Seq:01
- Modell:GN1056
- Art.nr:471-0408
- Avfrostning:+
- Display:Digital
- Förp.:1
- Temperatur:−20 °C
Specifications
About this item
GN series no-frost laboratory freezer.
- Med kylackumulatorer
- SuperFrost-funktion, temperaturlarm
- Automatisk avfrostning
- Utbytbart dörrgångjärn
Temperatur: −20 °C