Stora horisontella elektroforessystem, Owl™ A2 and A5
Owl™ A2 horisontellt gelsystem är ett enkelt, bekvämt och snabbt system för detaljerad DNA/RNA-analys på flera prov. Finns med eller utan buffertutbytesportar. Owl A5 har ett inbyggd recirkulationssystem som förhindrar bildning av pH och jongradienter för hög upplösning och enhetliga reproducerbara resultat. Owl A5 är idealisk för långa serier, större provserier eller RNA-geler. Den eliminerar också ojämn migration, bandförvrängning eller åtskiljande av pH-beroende glycoxylaterade RNA-molekyler som kan hända när det uppstår jonisk utlakning.
- Varje sida av det UV-genomsläppliga geltråget är utrustat med tätade ändportar, som ger en läckagesäker förslutning utan tejp
- Trepunkts utjämningssystem säkerställer en platt gjutningsyta
- Kamöppningar på geltråget är placerade så 2, 3 eller 4 provomgångar kan köras med identiskt avstånd på en och samma gel
- Multikanals pipett-kompatibla kammar påskyndar överföring av prover och minskar risken för fel provordning
Optimal för multikanalspipettering.
: Varje system inkluderar en buffertkammare med trepunkts avvägningsbas, SuperSafe lock med monterad strömkabel, EasyCast UV-genomsläppbar gelbricka med ändportar och tre kammar: 1,5 mm tjock, 16, 24 och 36 brunnar.
- Catalog No:
- 730-0154
- 730-0103
- Modell:
- Owl A2-BP
- Owl A2
- Gelstorlek, B×L:
- 200×250 mm
- 200×250 mm
- Buffertvolym:
- 2300 ml
- 2000 ml
- Enhet, B×L×H:
- 280×375×100 mm
- 260×380×130 mm