Elektroforessystem för multipel horisontell gel, Owl™ A2-OK
730-0161
- Modell:Owl A2-OK
- Beskrivning:Multigelsystem
- Buffertvolym:2300 ml
- Gelstorlek, B×L:70×80 mm
- Enhet, B×L×H:280×375×100 mm
- Förp.:1
Owl™ A2-OK multipla gelsystem är idealiskt för undervisningslabb eller labb som måste köra flera geler samtidigt.
- Samtidig körning av upp till sex geler
- En lärare kan instruera upp till 12 studenter med ett system
- Systemet kan screena upp till 144 prover samtidigt (120 med medföljande kammar)
- EasyCast gjutningsdesign medger gelgjutning utan tejp eller stift
- UV-transparenta gelbrickor kan placeras direkt på transilluminatorn för fotodokumentation
: Varje enhet innehåller buffertkammare med 3-punkts utjämningsbas, SuperSafe-lock med fästa elledningar, EasyCast sk