ContactUsLinkComponent
Strömförsörjningsenheter, EV2xx-serien
 :  CONSORT
undefined
Strömförsörjningsenheter, EV2xx-serien
 :  CONSORT
  • Catalog No:
  • 730-1139
  • 730-1122
  • 730-1113
  • Modell:
  • EV265
  • EV231
  • EV202
  • Spänning:
  • 0 - 600 V
  • 0 - 300 V
  • 0 - 300 V
  • Spännings-timmar:
  • 0 - 99,99 kVh
  • 0 - 99,99 kVh
  • 0 - 99,99 kVh
  • Current:
  • 0 - 500 mA
  • 0 - 1000 mA
  • 0 - 2000 mA
  • Effekt:
  • 0 - 150 W
  • 0 - 150 W
  • 0 - 300 W
  • Effektkrav:
  • 210 - 250 V AC; 50/60 Hz; 200 W
  • 210 - 250 V AC; 50/60 Hz; 200 W
  • 210 - 250 V AC; 50/60 Hz; 360 W
  • Timer:
  • 0 - 99:59 h
  • 0 - 99:59 h
  • 0 - 99:59 h
  • Parameterområde (full skala):
  • 1 - 100%
  • 1 - 100%
  • 1 - 100%
  • Upplösning:
  • 1 V;1 mA;1 W
  • 1 V;1 mA;1 W
  • 1 V;1 mA;1 W
  • Min. belastningsmotstånd:
  • 30 (Ω)
  • 30 (Ω)
  • 5 (Ω)
  • Rumstemperatur:
  • 0...40 °C
  • 0...40 °C
  • 0...40 °C
  • B×D×H:
  • 310×260×150 mm
  • 310×260×150 mm
  • 310×260×150 mm
  • Vikt:
  • 6 kg
  • 6 kg
  • 10 kg