Digital Solutions
Applications
Support
About
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
Sweden
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
ContactUsLinkComponent
Hem
Elektrokemimätare
pH-mätare
Sensolyt® 690-7 assembly
Sensolyt® 690-7 assembly
Sensolyt® 690-7 assembly
Katalog # 708-0039
Leverantör:
WTW ONLINE
Expandera bilden
Sensolyt® 690-7 assembly
Katalog # 708-0039
Leverantör:
WTW ONLINE
Specifikationer
Beskrivning:
Sensolyt® 690-7 med inbyggd NTC-givare
Förp.:
1