Orders LinkContactUsLinkComponent
Multi-parameter meter (pH/conductivity), bench, 3540
Multi-parameter meter (pH/conductivity), bench, 3540
Multi-parameter meter (pH/conductivity), bench, 3540
Multi-parameter meter (pH/conductivity), bench, 3540
Ideal for use in all laboratories where pH and conductivity analyses are required.
  • Simultaneous display of pH and conductivity
  • Two independent channels to prevent interference between probes
  • Additional modes for resistivity, salinity, TDS and mV
  • Data logger with auto save/print options
  • Storage of up to 500 readings (250 for each mode)
 : Supplied with glass combination pH electrode 662-0343, glass conductivity probe (K=1, 663-0005), electrode stand and holder, ATC probe 662-0338, BNC shorting plug, pH buffers and power supply.
  • Catalog No:
  • 662-0331
  • JENW79000-58
  • Modell:
  • 3540
  • 3540
  • pH – område:
  • -2,000...+20,000
  • –2,000...+20,000
  • pH – upplösning:
  • 0,001 / 0,01 / 0,1 valbart
  • 0,001 / 0,01 / 0,1 selectable
  • pH – noggrannhet:
  • ±0,003
  • ±0,003
  • pH – kalibrering:
  • Automatisk, en, två eller tre punkter
    Automatisk buffertavkänning: Jenway, NIST, DIN och JIS
  • Automatic, 1, 2 or 3-point
    Auto. buffer recognition: Jenway, NIST, DIN and JIS
  • mV - område:
  • ±1999,9
  • ±1999,9
  • mV - upplösning:
  • 0,1
  • 0,1
  • mV - noggrannhet:
  • ±0,2
  • ±0,2
  • Konduktivitetsområde:
  • Auto-valbart från 0,01 µS till 1999 mS/cm
  • Auto–selected from 0,01 µS to 1999 mS/cm
  • Konduktivitetsupplösning:
  • 0,01 µS till 1 mS
  • 0,01 µS to 1 mS
  • Konduktivitetsnoggrannhet:
  • ±0,5% ±2 siffror
  • ±0,5% ±2 digits
  • Konduktivitetscellkonstant:
  • 0,010 - 19,999 cm⁻¹
  • 0,010 - 19,999 cm⁻¹
  • Konduktivitetskalibrering:
  • Automatisk, en, två eller tre punkter
    Automatisk standardavkänning: 10 µS, 84 µS, 1 413 µS, 12,88 mS (med manuell åsidosättning)
  • Automatic, 1, 2 or 3 points
    Automatic standard recognition: 10 µS, 84 µS, 1413 µS, 12,88 mS (with manual override)
  • Temperaturområde:
  • –10...+105 °C
  • –10...+105 °C
  • Temperature resolution:
  • 0,1 °C
  • 0,1 °C
  • Temperature accuracy:
  • ±0,5 °C
  • ±0,5 °C
  • Temperaturkompensation:
  • ATC och manuellt, 0...+100 °C
  • ATC and manual, 0...+100 °C
  • Display:
  • Bakgrundsbelyst 1/8 VGA-LCD
  • Backlit 1/8 VGA LCD
  • Certifiering:
  • GLP
  • GLP
  • Minne kapacitet:
  • Upp till 500 avläsningar (250 för varje driftläge)
  • Up to 500 readings (250 for each mode)
  • Anslutningar:
  • BNC (pH) och 7–stifts DIN (konduktivitet)
  • BNC (pH) and 7–pin DIN (conductivity)
  • Utgångar:
  • Analogt, RS232- samt IrDA-gränssnitt
  • Analogue, RS232 and IrDA interface
  • B×D×H:
  • 210×250×55 mm
  • 210×250×55 mm
  • Vikt:
  • 0,850 kg
  • 0,850 kg
Product Family Options
  • Beskrivning
  • Stationär mätare 3540 för pH/konduktivitet, UK-plug
    Specifications
    Cat. No.
    662-0331
    Modell
    3540
    pH – område
    -2,000...+20,000
    pH – upplösning
    0,001 / 0,01 / 0,1 valbart
    pH – noggrannhet
    ±0,003
    pH – kalibrering
    Automatisk, en, två eller tre punkter
    Automatisk buffertavkänning: Jenway, NIST, DIN och JIS
    mV - område
    ±1999,9
    mV - upplösning
    0,1
    mV - noggrannhet
    ±0,2
    Konduktivitetsområde
    Auto-valbart från 0,01 µS till 1999 mS/cm
    Konduktivitetsupplösning
    0,01 µS till 1 mS
    Konduktivitetsnoggrannhet
    ±0,5% ±2 siffror
    Konduktivitetscellkonstant
    0,010 - 19,999 cm⁻¹
    Konduktivitetskalibrering
    Automatisk, en, två eller tre punkter
    Automatisk standardavkänning: 10 µS, 84 µS, 1 413 µS, 12,88 mS (med manuell åsidosättning)
    Temperaturområde
    –10...+105 °C
    Temperature resolution
    0,1 °C
    Temperature accuracy
    ±0,5 °C
    Temperaturkompensation
    ATC och manuellt, 0...+100 °C
    Display
    Bakgrundsbelyst 1/8 VGA-LCD
    Certifiering
    GLP
    Minne kapacitet
    Upp till 500 avläsningar (250 för varje driftläge)
    Anslutningar
    BNC (pH) och 7–stifts DIN (konduktivitet)
    Utgångar
    Analogt, RS232- samt IrDA-gränssnitt
    B×D×H
    210×250×55 mm
    Vikt
    0,850 kg
  • Stationär mätare 3540 för pH/konduktivitet, EU-plug
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 20 200,00 kr
    20 200,00 kr
    1 * 1 Items
       20 200,00 kr
    Specifications
    Cat. No.
    JENW79000-58
    Modell
    3540
    pH – område
    –2,000...+20,000
    pH – upplösning
    0,001 / 0,01 / 0,1 selectable
    pH – noggrannhet
    ±0,003
    pH – kalibrering
    Automatic, 1, 2 or 3-point
    Auto. buffer recognition: Jenway, NIST, DIN and JIS
    mV - område
    ±1999,9
    mV - upplösning
    0,1
    mV - noggrannhet
    ±0,2
    Konduktivitetsområde
    Auto–selected from 0,01 µS to 1999 mS/cm
    Konduktivitetsupplösning
    0,01 µS to 1 mS
    Konduktivitetsnoggrannhet
    ±0,5% ±2 digits
    Konduktivitetscellkonstant
    0,010 - 19,999 cm⁻¹
    Konduktivitetskalibrering
    Automatic, 1, 2 or 3 points
    Automatic standard recognition: 10 µS, 84 µS, 1413 µS, 12,88 mS (with manual override)
    Temperaturområde
    –10...+105 °C
    Temperature resolution
    0,1 °C
    Temperature accuracy
    ±0,5 °C
    Temperaturkompensation
    ATC and manual, 0...+100 °C
    Display
    Backlit 1/8 VGA LCD
    Certifiering
    GLP
    Minne kapacitet
    Up to 500 readings (250 for each mode)
    Anslutningar
    BNC (pH) and 7–pin DIN (conductivity)
    Utgångar
    Analogue, RS232 and IrDA interface
    B×D×H
    210×250×55 mm
    Vikt
    0,850 kg