Upplöst syreprob, StirrOx® G
Catalog # 664-0510
Supplier: WTW
Specifications
- Typ:StirrOx® G, self-strirring, incl. calibration vessel OxiCal®-ST
- Beskrivning:Syreelektrod StirrOx G
- Förp.:1
Specifications
About this item
Självomrörande syrgassond för samtidig omrörning och mätning.
- Enhandsoperation för mätningar i snabb serie
- Konstant flöde ger hög reproducerbarhet
- Temperaturkompensation
- Övervakning av membranläckage
Ordering information: Inklusive kalibreringsbehållare OxiCal®-ST.