Liqui-Soft® 2.0 programvara
Programvara
612-9837
Programvara för titrering, distribution, dokumentation och automatisk kalibrering.
- Gör att upp till fyra akku-drive®, solarus® eller andra typer av dispensers kan styras av datorn
- Mycket användarvänligt gränssnitt, enkel protokolldokumentation
- Varje volumetriskt mätinstrument kan kalibreras och de data som krävs för uppfyllelse av DIN- och ISO-standarder sparas i minnet
- Samtidig registrering och lagring av alla uppmätta värden
- Kompatibel med Windows 95, 98, ME, NT och 2000
- Beskrivning:Programvara