Dispenser, Seripettor® / Seripettor® pro
Supplier: Brand
Certificates
About this item
Ställbar volym.
- Utbytbar dispenseringspatron med packning - levereras med en reservpatron
- Halvautomatisk dispensering - den fjäderbelastade kolven fyller på cylindern efter dispensering
- Volyminställning -utskurna spår för snabb och exakt inställning av önskad volym
- Kan tas isär utan verktyg - enkel rengöring och underhåll
- Seripettor® är avsedd för basiska buffertlösningar och odlingsmedia, t.ex. agarnäringsmedium, upp till +60 °C; seripettor® pro är avsedd för dispensering av flera olika typer av sura, basiska och salta lösningar, samt lösningsmedel som eteriska oljor
Seripettor® och Seripettor® pro är innovativa dispenser med en speciell konstruktion som passar de flesta flaskor. En fjäder automatiserar fyllningen. När kolvpackningen är utsliten kan hela dispenseringsenheten snabbt bytas ut av användaren, utan verktyg (inga dyra reparationer).
Ordering information: Levereras med ett uppsugningsrör, utloppsrör, reservpatron och PP-adaptrar (GL45/32 och GL45/S40).
Related Information
Brand seripettor® and seripettor® pro Brand Volumetric Measurement in the Laboratory
Product Literature
GA seripettor.pdf
Manual
Liquid Handling with Bottle-Top Instruments