Dispenser, ceramus® classic
Leverantör: HIRSCHMANN
Certifikat
Om denna produkt
Fast eller ställbar volym, autoklaverbar.
- Mikrovolyminställning
- Keramisk kolv
- Levereras med certifikat
Ordering information: ceramus® classic levereras med 32 mm gånga, 3 adaptrar (A28, A45, S40), 1 uppsugningsrör med gängad anslutning, 1 utloppsrör, serienummer och kvalitetscertifikat.