Dispenser, ceramus® HF
Catalog # 613-3238
Supplier: HIRSCHMANN
Specifications
- Volym:2 - 10 ml
- Noggrannhet:±0,6 %
- Indelning:0,25 ml
- Reproducerbarhet:<0,2 %
- Förp.:1
Specifications
About this item
Ställbar volym, autoklaverbar.
- Standarddispenser för fluorvätesyra och mycket aggressiva vätskor
- Mikrometriskt inställingsvred för fininställning
- Kolv, cylinder, säte och ventilkula i ren keramik, ventilfjäder i platina/iridium
- Bekvämt cirkulationssystem för snabb spolning utan reagensförluster
- Levereras med certifikat
Ordering information: Med gänga typ A45, 3 adaptrar (A32, A38, S40), uppsugningsrör med gängad anslutning, utloppsrör, serienummer och kvalitetscertifikat.