Dispenser, ceramus®
Supplier: HIRSCHMANN
Certificates
About this item
Fast eller ställbar volym, autoklaverbar.
- Med mikrovolyminställning
- Keramisk kolv som inte sväller, etsas eller nöts och är kemikalieresistent
- Bekvämt recirkulationssystem för snabb sköljning utan förlust av reagenter
- Levereras med certifikat
Ordering information: ceramus® levereras med A45 mm gänga, 3 adaptrar (A32, A38, S40), uppsugningsrör med gängad anslutning, utloppsrör, serienummer och kvalitetscertifikat.