Dispenser, EM-dispenser
Leverantör: HIRSCHMANN
Certifikat
Om denna produkt
PP med glaskolv, ställbar volym, autoklaverbar.
- Passar för svaga vatten- eller organiska lösningar som inte angriper polypropylen
- Mikrometriskt inställingsvred för fininställning
- Levereras med certifikat
Ordering information: Supplied with A 32 thread, three adapters (A 28, A 45, S 40), an aspiration tube with screw connection, an evacuation tube, a serial number and a quality certificate.