Datalogger, temperatur, iMini och iMini Plus
Katalog # 620-2354
Leverantör: Askey Dataloggers
Specifikationer
- Mätområde:T: –100…+40 °C
- Upplösning:T: 0,1 °C/ °F
- Dataminne - Antal avläsningar:8000
- Beskrivning:Temperature dry ice logger, intelligent Escort Mini Plus, with probe, single trip
- Seq:01
- Responstid:T90 of 5 minutes of moving air
- Givare:External sensor
- Programvara:Console Pro
- B×D×H:83×57×18 mm
- Noggrannhet:±1,0 (–100…–80); ±0,7 (–80…–10); ±0,6 (–10…+40) °C
- Förp.:1
Specifikationer
Om denna produkt
Dessa iMini och iMini Plus temperaturloggrar används vid transport av känslig last, lagring av färskvaror och övervakning av kyld mat.
- Stor LCD-display
- Registrerar i realtid
- Kan programmeras att starta vid en viss tidpunkt med bara en knapptryckning eller med en startfördröjning mellan 0 och 255 min
Devices have a 1 m cable that connects the stainless steel temperature probe to the data logger. Available as a single-trip or multi-use unit.
W×D×H: 80×57×18 mm
Certifications: ISO9001:2008, RoHS, EN12830.
Delivery: Program beställs separat. Givare, Lר: 80×4,5 mm och 1m kabel - för 620-0245 bara.