ContactUsLinkComponent
Dewarkärl, Agil-serien
Dewarkärl, Agil-serien
Leverantör:  Air Liquide
Certifikat
undefined
Dewarkärl, Agil-serien
Leverantör:  Air Liquide
Specifikationer
  • Catalog No:
  • 478-3415
  • 478-3414
  • 478-3416
  • 478-3411
  • 478-3413
  • 478-3412
  • Modell:
  • Agil 3
  • Agil 2
  • Agil 6
  • Agil 0,5
  • Agil 1/L bred hals
  • Agil 1
  • Volym:
  • 3 L
  • 2 L
  • 6 L
  • 0,5 L
  • 1 L
  • 1 L
  • Temperaturområde:
  • −200...+200 °C
  • −200...+200 °C
  • −200...+200 °C
  • −200...+200 °C
  • −200...+200 °C
  • −200...+200 °C
  • Statisk hålltid (dagar):
  • 23 h
  • 43 h
  • 49 h
  • 12 h
  • 15 h
  • 26 h
  • Daglig avdunstning:
  • 3,1 L*
  • 1,1 L*
  • 2,9 L*
  • 1 L*
  • 1,6 L*
  • 0,9 L*
  • Inr.Ø:
  • 185 mm
  • 100 mm
  • 185 mm
  • 65 mm
  • 100 mm
  • 85 mm
  • Ytterdiam:
  • 200 mm
  • 122 mm
  • 200 mm
  • 87 mm
  • 122 mm
  • 107 mm
  • Overall height:
  • 190 mm
  • 312 mm
  • 300 mm
  • 203 mm
  • 177 mm
  • 231 mm
  • Vikt, tom:
  • 0,56 kg
Specifikationer