Labwise®-programvara
Product Details & Documents
GR150, GP200, nya TX150 och TXF200 med höga prestanda tillsammans med Labwise®-programvaran gör inställning, övervakning och dataloggning av parametrarna okomplicerat. Labwise® visar en grafisk bild av kontrollenhetens prestanda medan ett program körs, erbjuder realtidszoomning och skalförändring av den grafiska bilden och gör att du kan logga data så att de senare kan hämtas och analyseras. Labwise®-programvaran styr pumphastigheten för GP200/TXF200-serien. Användaren kan välja engelska, franska, tyska, spanska eller italienska som inställningsspråk.
Inställningsfunktioner:
Ställ in larm för hög och låg temperatur, larmen kan konfigureras för att ställa om ett relä
Ställ in reaktionstimer och fördröjd start- och stopptid
Kontrollera utgångsreläer för drift av tillbehörsutrustning.
Programmeringsfunktioner:
Programvärden kan anges grafiskt eller numeriskt med upp till 30 steg per program
Ställ in uppvärmnings- eller nedkylningstiden på ett målvärde och ställ in antalet slingor, 1 till 254, eller en oändlig slinga mellan de valda punkterna.
Specifikationer
- Beskrivning:Labwise®-programvara
- Seq:15
- För:GR150, GP200, TX150 och TXF200